Få mere at vide
Ketorolac tromethamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17565575 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17565575 1 g
17575575 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17565575 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469170010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 74103-07-4
Molekylær formel C19H24N2O6
Molekylvægt (g/mol) 376.41
MDL nummer 00887595
InChI nøgle BWHLPLXXIDYSNW-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol; 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-carboxylsyre
SMIL NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCN2C1=CC=C2C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketorolac tromethamine
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Tilgængelig
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til lysegul
Smeltepunkt 160 °C til 165 °C
Merck Index 13-5324
Mængde 1 g