Få mere at vide
Ketorolac Trometamol, LoGiCal
Artikelnummer. 30461854
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461854 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461854 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0851.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketorolac trometamol
CAS 74103-07-4
Analyt- eller komponentnavne Ketorolac trometamol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H13 N O3 . C4 H11 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ketorolac Trometamol, 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, (+/-)-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, (+/-)-5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate (1:1) (salt), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate (1:1) (salt) (9CI), Acular, Acular PF, Acuvail, Dolac, ISV 304, Ketanov, Ketolac, Ketorol, Ketorolac tromethamine, Lixidol, Tarazyn, Toradol, Toratex, Trometamol Ketorolac, ketorolac tris salt
InChI formel InChI=1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
Løsningstype Fedt
SMIL NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol; 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-carboxylsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 376.4
Mængde 10 mg
Formel vægt 376,1634 g/mol