Få mere at vide
Ketorolac Trometamol 1,0 mg/ml i Methanol (som fri syre), LoGiCal
Artikelnummer. 30460495
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30460495 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460495 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0851.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketorolac trometamol
CAS 74103-07-4
Analyt- eller komponentnavne Ketorolac trometamol
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C15 H13 N O3 . C4 H11 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ketorolac Trometamol, 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, (+/-)-, compd. with 2-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, (+/-)-5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate (1:1) (salt), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate (1:1) (salt) (9CI), Acular, Acular PF, Acuvail, Dolac, ISV 304, Ketanov, Ketolac, Ketorol, Ketorolac tromethamine, Lixidol, Tarazyn, Toradol, Toratex, Trometamol Ketorolac, ketorolac tris salt
InChI formel InChI=1S/C15H13NO3.C4H11NO3/c17-14(10-4-2-1-3-5-10)13-7-6-12-11(15(18)19)8-9-16(12)13;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-7,11H,8-9H2,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL NC(CO)(CO)CO.OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol; 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-carboxylsyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 376.4
Mængde 1 ml
Formel vægt 376,1634 g/mol