Få mere at vide
Ketorolac Isopropyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051170
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051170 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051170 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0851.140025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ketorolac Isopropyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketorolac Isopropyl Ester
CAS 66635-74-3
Analyt- eller komponentnavne Ketorolac Isopropyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H19 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ketorolac Isopropyl Ester, 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid 1-methylethyl ester
InChI formel InChI=1S/C18H19NO3/c1-12(2)22-18(21)14-10-11-19-15(14)8-9-16(19)17(20)13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12,14H,10-11H2,1-2H3
SMIL CC(C)OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
IUPAC navn propan-2-yl 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 297.35
Mængde 25 mg
Formel vægt 297.1365 g/mol