Få mere at vide
Ketorolac Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Ketorolac Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketorolac Isopropyl Ester |
| CAS | 66635-74-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ketorolac Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H19 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ketorolac Isopropyl Ester, 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO3/c1-12(2)22-18(21)14-10-11-19-15(14)8-9-16(19)17(20)13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12,14H,10-11H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate |
| Vis mere |