Få mere at vide
Ketorolac Ethyl Ester (Racemic), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketorolac Ethyl Ester |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-21-17(20)13-10-11-18-14(13)8-9-15(18)16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-9,13H,2,10-11H2,1H3 |
| Formel vægt | 283.1208 |