Få mere at vide
Ketoprofen Lysinate, Mikromol™
Artikelnummer. 17979719
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17979719 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17979719 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3602.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ketoprofen Lysinate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketoprofen Lysinate
CAS 57469-78-0
Analyt- eller komponentnavne Ketoprofen Lysinate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H14 O3 . C6 H14 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ketoprofen Lysinate, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetate L-Lysine (1:1), L-Lysine, mono(3-benzoyl-alpha-methylbenzeneacetate) (9CI), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, compd. with L-lysine (1:1) (9CI), Artrosilene, Ketoprofen L-lysinate, Ketoprofen lysinate, Ketoprofen lysine salt, L-Lysine, 3-benzoyl-alpha-methylbenzeneacetate, Lysine m-benzoylhydratropate, OKI spray, OKi
InChI formel InChI=1S/C16H14O3.C6H14N2O2/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h2-11H,1H3,(H,18,19);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t;5-/m.0/s1
SMIL CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn 2-(3-benzoylphenyl)propanoic acid;(2S)-2,6-diaminohexanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 400.47
Mængde 250 mg
Formel vægt 400.1998 g/mol