Få mere at vide
Ketoprofen Lysinate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketoprofen Lysinate |
| CAS | 57469-78-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ketoprofen Lysinate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H14 O3 . C6 H14 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ketoprofen Lysinate, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetate L-Lysine (1:1), L-Lysine, mono(3-benzoyl-alpha-methylbenzeneacetate) (9CI), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, compd. with L-lysine (1:1) (9CI), Artrosilene, Ketoprofen L-lysinate, Ketoprofen lysinate, Ketoprofen lysine salt, L-Lysine, 3-benzoyl-alpha-methylbenzeneacetate, Lysine m-benzoylhydratropate, OKI spray, OKi |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O3.C6H14N2O2/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h2-11H,1H3,(H,18,19);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t;5-/m.0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2.NCCCC[C@H](N)C(=O)O |
| Vis mere |