Få mere at vide
Ketoprofen Lysinate, LoGiCal
Artikelnummer. 30463664
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463664 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463664 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3602.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketoprofen Lysinate
CAS 57469-78-0
Analyt- eller komponentnavne Ketoprofen Lysinate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H14 O3 . C6 H14 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ketoprofen Lysinate, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetate L-Lysine (1:1), L-Lysine, mono(3-benzoyl-alpha-methylbenzeneacetate) (9CI), Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl-, compd. with L-lysine (1:1) (9CI), Artrosilene, Ketoprofen L-lysinate, Ketoprofen lysinate, Ketoprofen lysine salt, L-Lysine, 3-benzoyl-alpha-methylbenzeneacetate, Lysine m-benzoylhydratropate, OKI spray, OKi
InChI formel InChI=1S/C16H14O3.C6H14N2O2/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h2-11H,1H3,(H,18,19);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t;5-/m.0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2.NCCCC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn 2-(3-benzoylphenyl)propanoic acid;(2S)-2,6-diaminohexanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 400.47
Mængde 10 mg
Formel vægt 400.1998 g/mol