Få mere at vide
Ketoprofen, LoGiCal
Artikelnummer. 30458085
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458085 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458085 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0001.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketoprofen
CAS 22071-15-4
Analyt- eller komponentnavne Ketoprofen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H14 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl- (9CI), Hydratropic acid, m-benzoyl- (8CI), (+/-)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (+/-)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, (+/-)-Ketoprofen, (+/-)-m-Benzoylhydratropic acid, (RS)-Ketoprofen, alpha-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 19583RP, 2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 2-(m-Benzoylphenyl)propionic acid, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, 3-Benzoylhydratropic acid, Alrheumat, Alrheumun, Aneol, Bi-profenid, Capisten, Dexal, Epatec, Fastum, Iso-K, Kefenid, Ketoprofen, Ketoprofene, Ketopron, Ketoprophen, Ketorin, Knavon, Lertus, Menamin, Meprofen, Miltax, Mohrus, Orudis, Orugesic, Oruvail, Oscorel, Profenid, R.P. 19583, RU 4733, Racemic ketoprofen, Toprec, Toprek, m-Benzoylhydratropic acid
InChI formel InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(3-benzoylphenyl)propansyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 254.28
Mængde 10 mg
Formel vægt 254,0943 g/mol