missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ketoprofen EP Impurity G, Mikromol™

Artikelnummer. 30458009
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458009 4 x 25 mg
17971426 25 mg
17983786 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30458009 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.2000254AMP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ketoprofen EP Impurity G, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]benzoic Acid
CAS 5537-71-3
Analyt- eller komponentnavne 3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]benzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]benzoic Acid, Ketoprofen Imp. G (EP), Ketoprofen Impurity G
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(6-11)8-3-2-4-9(5-8)10(12)13/h2-5,7H,1H3,(H,12,13)
Løsningstype Neat
SMIL CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)O
IUPAC navn 3-(1-cyanoethyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 175.18
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 175.0633 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.