Learn More
Ketoprofen EP Impurity G, Mikromol™
Description
Ketoprofen EP Impurity G
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]benzoic Acid |
| CAS | 5537-71-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]benzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H9 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-[(1RS)-1-Cyanoethyl]benzoic Acid, Ketoprofen Imp. G (EP), Ketoprofen Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(6-11)8-3-2-4-9(5-8)10(12)13/h2-5,7H,1H3,(H,12,13) |
| SMIL | CC(C#N)c1cccc(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-(1-cyanoethyl)benzoic acid |
| Show More |