Få mere at vide
Ketoprofen EP Impurity D (Ketoprofen USP Related Compound A), Mikromol™
Artikelnummer. 18061870
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18061870 25 mg
18003980 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18061870 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.120025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ketoprofen EP Impurity D (Ketoprofen USP Related Compound A)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-2-(3-(4-Methylbenzoyl)phenyl)propanoic Acid
CAS 107257-20-5
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-2-(3-(4-Methylbenzoyl)phenyl)propanoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H16 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2RS)-2-[3-(4-Methylbenzoyl)phenyl]propanoic Acid, Ketoprofen Imp. D (EP), Ketoprofen Related Compound A, Ketoprofen Impurity D
InChI formel InChI=1S/C17H16O3/c1-11-6-8-13(9-7-11)16(18)15-5-3-4-14(10-15)12(2)17(19)20/h3-10,12H,1-2H3,(H,19,20)
SMIL CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccc(C)cc2
IUPAC navn 2-[3-(4-methylbenzoyl)phenyl]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 268.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 268.1099 g/mol