Få mere at vide
Ketoprofen EP Impurity A (Ketoprofen USP Related Compound D), Mikromol™
Artikelnummer. 18090160
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18090160 100 mg
17909989 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18090160 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ketoprofen EP Impurity A (Ketoprofen USP Related Compound D)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Acetylbenzophenone
CAS 66067-44-5
Analyt- eller komponentnavne 3-Acetylbenzophenone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H12 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone (3-Acetylbenzophenone), Ketoprofen Imp. A (EP), Ketoprofen USP Related Compound D, Ketoprofen USP RC D, 1-(3-Benzoylphenyl)ethanone, 3-Acetylbenzophenone, Ketoprofen Related Compound D, Ketoprofen Impurity A
InChI formel InChI=1S/C15H12O2/c1-11(16)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-10H,1H3
SMIL CC(=O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn 1-(3-benzoylphenyl)ethanone
Molekylvægt (g/mol) 224.25
Mængde 100 mg
Formel vægt 224.0837 g/mol