Få mere at vide
(±)-Ketoprofen-d4 (propionic-d4 acid), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Ketoprofen propionic-d4 acid |
| CAS | 1219805-29-4 |
| Molekylær formel | C16 2H4 H10 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (±)-Ketoprofen D4 (propionic D4 acid), 2-(3-Benzoylphenyl)-2,3,3,3-tetradeuterio-propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/i1D3,11D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-(3-benzoylphenyl)-2,3,3,3-tetradeuteriopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.31 |
| Formel vægt | 258.1194 |