Få mere at vide
Ketoprofen-d3 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketoprofen-d3 Methyl Ester |
| CAS | 1189950-12-6 |
| Molekylær formel | C17H13D3O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 3-Benzoyl-α-methyl-d3-benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O3/c1-12(17(19)20-2)14-9-6-10-15(11-14)16(18)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC(C(C(OC)=O)C([2H])([2H])[2H])=C1)C2=CC=CC=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.33 |