Få mere at vide
Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 18022280
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18022280 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18022280 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.35
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
CAS 94561-67-8
Analyt- eller komponentnavne Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H22 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid 2-hydroxy-1-methylpropyl ester
InChI formel InChI=1S/C20H22O4/c1-13(20(23)24-15(3)14(2)21)17-10-7-11-18(12-17)19(22)16-8-5-4-6-9-16/h4-15,21H,1-3H3
SMIL CC(O)C(C)OC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn 3-hydroxybutan-2-yl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 326.39
Mængde 100 mg
Formel vægt 326.1518 g/mol