Få mere at vide
Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester |
| CAS | 94561-67-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H22 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ketoprofen 2,3-Butylene Glycol Ester, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid 2-hydroxy-1-methylpropyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O4/c1-13(20(23)24-15(3)14(2)21)17-10-7-11-18(12-17)19(22)16-8-5-4-6-9-16/h4-15,21H,1-3H3 |
| SMIL | CC(O)C(C)OC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-hydroxybutan-2-yl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate |
| Vis mere |