Få mere at vide
Ketoprofen-13CD3 Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketoprofen-13CD3 Methyl Ester |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O3/c1-12(17(19)20-2)14-9-6-10-15(11-14)16(18)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H3/i1+1D3 |