Få mere at vide
Ketoprofen 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323831
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323831 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323831 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14532100AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketoprofen
CAS 22071-15-4
Analyt- eller komponentnavne Ketoprofen
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C16 H14 O3
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzeneacetic acid, 3-benzoyl-alpha-methyl- (9CI), Hydratropic acid, m-benzoyl- (8CI), (+/-)-2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, (+/-)-3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, (+/-)-Ketoprofen, (+/-)-m-Benzoylhydratropic acid, (RS)-Ketoprofen, alpha-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 19583RP, 2-(3-Benzoylphenyl)propionic acid, 2-(m-Benzoylphenyl)propionic acid, 3-Benzoyl-alpha-methylbenzeneacetic acid, 3-Benzoylhydratropic acid, Alrheumat, Alrheumun, Aneol, Bi-profenid, Capisten, Dexal, Epatec, Fastum, Iso-K, Kefenid, Ketoprofen, Ketoprofene, Ketopron, Ketoprophen, Ketorin, Knavon, Lertus, Menamin, Meprofen, Miltax, Mohrus, Orudis, Orugesic, Oruvail, Oscorel, Profenid, R.P. 19583, RU 4733, Racemic ketoprofen, Toprec, Toprek, m-Benzoylhydratropic acid
InChI formel InChI=1S/C16H14O3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)
SMIL CC(C(=O)O)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn 2-(3-benzoylphenyl)propansyre
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 254.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 254,0943 g/mol