Få mere at vide
Ketoner blander 5000 μg/ml i MeOH:vand 9:1, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312806
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312806 5 x 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30312806 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREYS09000017MW
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butanone∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone
CAS 78-93-3, 591-78-6, 108-10-1, 67-64-1
Analyt- eller komponentnavne 2-Butanone∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol/Vand
Industry Type Fødevaretest
Mængde 5 x 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2-Butanone 5000 μg/mL∣2-Hexanone 5000 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 5000 μg/mL∣Acetone 5000 μg/mL