Få mere at vide
Ketoner blander 5000 μg/ml i MeOH:vand 9:1, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butanone∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone |
| CAS | 78-93-3, 591-78-6, 108-10-1, 67-64-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Butanone∣2-Hexanone∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol/Vand |
| Industry Type | Fødevaretest |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2-Butanone 5000 μg/mL∣2-Hexanone 5000 μg/mL∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 5000 μg/mL∣Acetone 5000 μg/mL |