Få mere at vide
α- Ketoglutarsyre natriumsalt, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11975111 100 g 100g
10399569 5 g 5g
11965111 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11975111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 439351000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22202-68-2 | C5H5NaO5 | 168.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22202-68-2
Molekylær formel C5H5NaO5
Molekylvægt (g/mol) 168.08
InChI nøgle MOTOGHHLNTXPTI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hydrogen 2-oxoglutarate, pentanedioic acid, 2-oxo-, sodium salt, pentanedioic acid, 2-oxo-, sodium salt 1:?, 2-ketoglutaric acid monosodium salt, 2-oxoglutaric acid, sodium salt, glutaric acid, 2-oxo-, sodium salt, alpha-ketoglutaric acid, sodium salt, 2-oxoglutaric acid 1-sodium salt, sodium 4-carboxy-4-oxobutanoate
PubChem CID 23672314
IUPAC navn natrium;5-hydroxy-4,5-dioxopentanoat
SMIL C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)O.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Ketoglutaric acid sodium salt
Farve Hvid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
pH 3.6 to 4.0 (0.5% aq. soln.)
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel HO2CCH2CH2C(=O)CO2Na
Formel vægt 168.08
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 1.0% max.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Ketoglutaric acid sodium salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.