Få mere at vide
δ-Ketoendrin, TRC
Artikelnummer. 18093330
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18093330 100 mg
18013240 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK188700100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53494-70-5
Molekylær formel C12 H8 Cl6 O
Molekylvægt (g/mol) 380.91
Synonym 2,5,7-Metheno-3H-cyclopenta[a]pentalen-3-one, 3b,4,5,6,6,6a-hexachlorodecahydro-, (2R,3aR,3bS,4R,5R,6aS,7S,7aS,8R)-rel-, 2,5,7-Metheno-3H-cyclopenta[a]pentalen-3-one, 3b,4,5,6,6,6a-hexachlorodecahydro-, (2α,3aβ,3bβ,4β,5β,6aβ,7α,7aβ,8R*)-, rel-(2R,3aR,3bS,4R,5R,6aS,7S,7aS,8R)-3b,4,5,6,6,6a-Hexachlorodecahydro-2,5,7-metheno-3H-cyclopenta[a]pentalen-3-one, Endrin ketone, SD 2614, δ-Ketoendrin
IUPAC navn rel-(2R,3aR,3bS,4R,5R,6aS,7S,7aS,8R)-3b,4,5,6,6,6a-Hexachlorodecahydro-2,5,7-metheno-3H-cyclopenta[a]pentalen-3-one
SMIL Cl[C@H]1[C@]2(Cl)[C@@H]3[C@H]4C[C@H]5[C@@H]3[C@@](Cl)(C2(Cl)Cl)[C@]1(Cl)[C@H]5C4=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Endrin-ketone
Renhedsgrad noter GC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8Cl6O/c13-8-9(14)6-2-1-3(7(6)19)4-5(2)11(9,16)12(17,18)10(4,8)15/h2-6,8H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6+,8+,9-,10+,11-/m0/s1
Formel vægt 377.8706
Procent renhed >95%