Få mere at vide
(-)-Ketoconazole, MedChemExpress
Beskrivelse
(-)-Ketoconazole ((-)-R 41400) is one of the enantiomer of Ketoconazole. Ketoconazole is a racemic mixture of two enantiomers, levoketoconazole ((2S,4R)-(−)-ketoconazole) and dextroketoconazole ((2R,4S)-(+)-ketoconazole).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Ketoconazole |
| CAS | 142128-57-2 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H28Cl2N4O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (-)-Ketoconazol (-)-R 41400 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (62.72 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(N1CCN(C2=CC=C(OC[C@H]3O[C@](CN4C=CN=C4)(C5=CC=C(Cl)C=C5Cl)OC3)C=C2)CC1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 531.43 |
| Vis mere |