Få mere at vide
(+)-Ketoconazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418348
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16418348 10 mg
16414237 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16418348 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0105A
MedChemExpress (+)-Ketoconazole ((+)-R 41400) is an imidazole anti-fungal agent, a CYP3A4 inhibitor.
(+)-Ketoconazole ((+)-R 41400) is an imidazole anti-fungal agent, a CYP3A4 inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Ketoconazole
Fysisk form Solid
CAS 142128-59-4
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H28Cl2N4O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym (+)-Ketoconazol (+)-R 41400
Opløselighedsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (62.72 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC(C=C1)=CC(Cl)=C1[C@@]2(CN3C=CN=C3)OC[C@H](COC4=CC=C(N5CCN(C(C)=O)CC5)C=C4)O2
Molekylvægt (g/mol) 531.43
Formel vægt 531.43
Procent renhed 99.77%