Få mere at vide
Ketoconazole, Fisher BioReagents
Description
Ketoconazole is a cytochrome P450 inhibitor and demonstrates anti-psoriatic activity. An antifungal agent.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ketoconazole |
| Smeltepunkt | 148°C |
| Farve | White |
| Antændelsesrest | < 0.1% |
| Tab ved tørring | < 0.5% |
| Smelteområde | Inclusive between 148°C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Amber Glass |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 15, 5349 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ketoconazole
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H360F-Kan skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.