Få mere at vide
Ketoconazole EP Impurity E, Mikromol™
Beskrivelse
Ketoconazole EP Impurity E
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl p-Tolylsulfonate |
| CAS | 134071-44-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | cis-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl p-Tolylsulfonate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C21 H20 Cl2 N2 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | [(2RS,4SR)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl 4-Methylbenzenesulfonate, Ketoconazole Imp. E (EP), 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-, 4-(4-methylbenzenesulfonate), (2R,4R)-rel-, 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-, 4-methylbenzenesulfonate (ester), (2R,4R)-rel- (9CI), 1,3-Dioxolane-4-methanol, 2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-, 4-methylbenzenesulfonate (ester), cis-, Ketoconazole Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20Cl2N2O5S/c1-15-2-5-18(6-3-15)31(26,27)29-12-17-11-28-21(30-17,13-25-9-8-24-14-25)19-7-4-16(22)10-20(19)23/h2-10,14,17H,11-13H2,1H3/t17-,21+/m1/s1 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@H]2CO[C@@](Cn3ccnc3)(O2)c4ccc(Cl)cc4Cl |
| IUPAC navn | [(2R,4R)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Vis mere |