Få mere at vide
Ketoconazole EP Impurity D, Mikromol™
Artikelnummer. 18091800
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18091800 25 mg
18012170 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091800 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0145.040025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ketoconazole EP Impurity D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deacetyl Ketoconazole
CAS 67914-61-8
Analyt- eller komponentnavne Deacetyl Ketoconazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H26 Cl2 N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-[4-[[(2RS,4SR)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine, Ketoconazole Imp. D (EP), 1-[4-[[(2RS,4SR)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine, Ketoconazole Impurity D
InChI formel InChI=1S/C24H26Cl2N4O3/c25-18-1-6-22(23(26)13-18)24(16-29-10-7-28-17-29)32-15-21(33-24)14-31-20-4-2-19(3-5-20)30-11-8-27-9-12-30/h1-7,10,13,17,21,27H,8-9,11-12,14-16H2/t21-,24-/m0/s1
SMIL Clc1ccc(c(Cl)c1)[C@@]2(Cn3ccnc3)OC[C@H](COc4ccc(cc4)N5CCNCC5)O2
IUPAC navn 1-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine
Molekylvægt (g/mol) 489.39
Mængde 25 mg
Formel vægt 488.1382 g/mol