missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ketoconazole-d3, TRC

Artikelnummer. 30406757
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30406757 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30406757 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK1860035MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ketoconazole-d3
CAS 1217766-70-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C26H25D3Cl2N4O4
Mængde 5 mg
Synonym rel-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]ethanone-d3, cis-1-Acetyl-d3-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine, (+/-)-Ketoconazole-d3, Brizoral-d3, Fungarest-d3, Fungoral-d3, Ketoderm-d3, Ketoisdin-d3, Ketozoral-d3, Nizoral-d3, Nizral-d3, Onofin K-d3, Orifungal M-d3, Panfungol-d3, R 41400-d3
InChI formel InChI=1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1/i1D3
SMIL ClC1=CC(Cl)=CC=C1[C@]2(CN3C=NC=C3)O[C@@H](COC(C=C4)=CC=C4N5CCN(C(C([2H])([2H])[2H])=O)CC5)CO2
Molekylvægt (g/mol) 534.45
Formel vægt 533.1676
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.