Få mere at vide
Ketoconazole-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketoconazole-d3 |
| CAS | 1217766-70-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C26H25D3Cl2N4O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | rel-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]ethanone-d3, cis-1-Acetyl-d3-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazine, (+/-)-Ketoconazole-d3, Brizoral-d3, Fungarest-d3, Fungoral-d3, Ketoderm-d3, Ketoisdin-d3, Ketozoral-d3, Nizoral-d3, Nizral-d3, Onofin K-d3, Orifungal M-d3, Panfungol-d3, R 41400-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | ClC1=CC(Cl)=CC=C1[C@]2(CN3C=NC=C3)O[C@@H](COC(C=C4)=CC=C4N5CCN(C(C([2H])([2H])[2H])=O)CC5)CO2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 534.45 |
| Formel vægt | 533.1676 |
| Vis mere |