Få mere at vide
Ketoconazol, 99,17 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11491371 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11491371 50 mg
11401381 100 mg
11411381 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491371 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215915850
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 65277-42-1
Molekylær formel C26H28Cl2N4O4
Molekylvægt (g/mol) 534.452
MDL nummer MFCD00058579
InChI nøgle XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Synonym cis-1-Acetyl-4-(4-((2-(2, 4-dichlorophenyl)-2-(1H-1M-idazol-1-ylmethyl)-1, 3-dioxolan-4-yl) methoxy) phenyl)-piperazine, Ketoisdin
PubChem CID 76973198
IUPAC navn 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanon
SMIL CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketoconazole
Type Ketoconazol
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 50 mg
Analyseprocentområde >99%
Formel vægt 531.44