Få mere at vide
Ketoconazol, 98 %
Artikelnummer. 15425619
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425619 25 g 25g
15415619 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15425619 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63367.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Potent hæmmer af cytochrom P450c17 | CAS: 65277-42-1 | C26H28Cl2N4O4 | 534,452 g/mol
Ketoconazol bruges til behandling af candidiasis, kronisk mukokutæt candidiasis, oral svamp, candiduria, blastomykose, coccidioidomykose, histoplasmose, kromomikose og paracoccidioidomykose. Ketoconazol er et svampedræbende middel.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Ketoconazol bruges til behandling af candidiasis, kronisk mukokutæt candidiasis, oral svamp, candiduria, blastomykose, coccidioidomykose, histoplasmose, kromomikose og paracoccidioidomykose. Ketoconazol er et svampedræbende middel.
Opløselighed
Opløseligt i DMSO, ethanol, kloroform, vand og methanol.
Bemærk
Opbevar væk fra stærke oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den under kølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65277-42-1
Molekylær formel C26H28Cl2N4O4
Molekylvægt (g/mol) 534.452
MDL nummer MFCD00058579
InChI nøgle XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Synonym ketoconazole
PubChem CID 76973198
IUPAC navn 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanone
SMIL CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketoconazole
Farve Hvid
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Merck Index 14,5302
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO, ethanol, kloroform, vand og methanol.
Formel vægt 531.43
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver