Få mere at vide
Ketoconazol, 98 %
Beskrivelse
Ketoconazol bruges til behandling af candidiasis, kronisk mukokutæt candidiasis, oral svamp, candiduria, blastomykose, coccidioidomykose, histoplasmose, kromomikose og paracoccidioidomykose. Ketoconazol er et svampedræbende middel.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Ketoconazol bruges til behandling af candidiasis, kronisk mukokutæt candidiasis, oral svamp, candiduria, blastomykose, coccidioidomykose, histoplasmose, kromomikose og paracoccidioidomykose. Ketoconazol er et svampedræbende middel.
Opløselighed
Opløseligt i DMSO, ethanol, kloroform, vand og methanol.
Bemærk
Opbevar væk fra stærke oxiderende midler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den under kølige, tørre forhold i godt forseglede beholdere.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ketoconazole |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Merck Index | 14,5302 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMSO, ethanol, kloroform, vand og methanol. |
| Formel vægt | 531.43 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |