Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ketoconazol, 98 %
Artikelnummer. 15321788 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15321788 1 g 1g
15515156 5 g 5g
15525156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15321788 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 455470010
Request Bulk or Custom Format
Ketoconazol, CAS # 65277-42-1, er et syntetisk, bredspektret svampedræbende middel med evnen til at hæmme en række forskellige svampeinfektioner. | CAS: 65277-42-1 | C26H28Cl2N4O4 | 531,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Ketoconazol er et imidazol-svampemiddel
  • Det virker ved at hæmme syntesen af ergosterol, som er svampeækvivalenten til kolesterol
Applikationer
  • Ketoconazol viser fungicid aktivitet mod en række gærinfektioner
  • Det er en hæmmer af CYP3A4, som er nødvendig for omdannelsen af lanosterol til ergosterol
  • Det øger svampecellulær permeabilitet
  • Det hæmmer også endogen respiration ved at forstyrre membranfosfolipider
  • Ketoconazol kan også hæmme syntesen af thromboxan og steroler såsom aldosteron, cortisol og testosteron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 65277-42-1
Molekylær formel C26H28Cl2N4O4
Molekylvægt (g/mol) 531.44
InChI nøgle XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Synonym ketoconazole
PubChem CID 76973198
IUPAC navn 2,2,2-trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorphenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanon
SMIL CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ketoconazole
Smeltepunkt 148.0°C to 150.0°C
Tab ved tørring 0.5% max. (80°C, 4 h) (vacuum)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,slightly soluble in dichloromethane or chloroform
Formel vægt 531.44
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ketoconazole
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H360F-Kan skade forplantningsevnen.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.