Få mere at vide
Ketoconazol 2,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30462047
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30462047 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462047 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0145.0007
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Ketoconazol 2,0 mg/ml i Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketoconazole
CAS 65277-42-1
Analyt- eller komponentnavne Ketoconazole
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C26 H28 Cl2 N4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ketoconazole Imp. D (EP), Ethanone, 1-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1 H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]-, rel-, Piperazine, 1-acetyl-4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1 H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-, rel- (9 CI), Piperazine, 1-acetyl-4-[4-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1 H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]-, cis-, (+/-)-Ketoconazole, Brizoral, Fungarest, Fungoral, Ketoconazole, Ketoderm, Ketoisdin, Ketozoral, Nizoral, Nizral, Onofin K, Orifungal M, Panfungol, R 41400
InChI formel InChI=1 S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23 H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
SMIL CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3 CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
IUPAC navn 1-[4-[4-[[(2 R,4 S)-2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]ethanon
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 531.43
Mængde 1 ml
Formel vægt 530,1488 g/mol