Få mere at vide
Keto Pioglitazone (M-III), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | keto Pioglitazone |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O4S/c1-12(22)14-4-5-15(20-11-14)8-9-25-16-6-2-13(3-7-16)10-17-18(23)21-19(24)26-17/h2-7,11,17H,8-10H2,1H3,(H,21,23,24) |
| Formel vægt | 370.0987 |