Få mere at vide
Keto Pioglitazone-d4 (M-III), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Keto Pioglitazone-d4 (M-III) |
| CAS | 1215370-26-5 |
| Molekylær formel | C19 2H4 H14 N2 O4 S |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 5-[[4-[2-(5-Acetyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl-d4]methyl]-2,4-thiazolidinedione, Keto-Pioglitazone (M-III)-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O4S/c1-12(22)14-4-5-15(20-11-14)8-9-25-16-6-2-13(3-7-16)10-17-18(23)21-19(24)26-17/h2-7,11,17H,8-10H2,1H3,(H,21,23,24)/i2D,3D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(OCCc2ccc(cn2)C(=O)C)c([2H])c([2H])c1CC3SC(=O)NC3=O |
| IUPAC navn | 5-[[4-[2-(5-acetyl-2-pyridyl)ethoxy]-2,3,5,6-tetradeuterio-phenyl]methyl]thiazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.45 |
| Formel vægt | 374.1238 |