Få mere at vide
Keto Diclofenac Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Keto Diclofenac Sodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9Cl2NO3.Na/c15-9-5-3-6-10(16)12(9)17-11-7-2-1-4-8(11)13(18)14(19)20;/h1-7,17H,(H,19,20);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 330.9779 |
| Procent renhed | >95% |