Få mere at vide
Keto Bisoprolol Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30394085
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30394085 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30394085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK17515050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Keto Bisoprolol Hydrochloride
CAS 1346603-26-6
Molekylær formel C18H30ClNO5
Mængde 50 mg
Synonym 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-Benzoic Acid 2-(1-methylethoxy)ethyl Ester Hydrochloride, 2-Isopropoxyethyl-4-[[(2RS)-2-hydroxy-3-(isopropylamino)propyl]oxy]benzoate Hydrochloride, Bisoprolol Ester Hydrochloride Impurity
InChI formel InChI=1S/C18H29NO5.ClH/c1-13(2)19-11-16(20)12-24-17-7-5-15(6-8-17)18(21)23-10-9-22-14(3)4;/h5-8,13-14,16,19-20H,9-12H2,1-4H3;1H
SMIL CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)OCCOC(C)C
Molekylvægt (g/mol) 375.89