missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Keto Bisoprolol Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30405265
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405265 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK17515010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Keto Bisoprolol Hydrochloride
CAS 1346603-26-6
Molekylær formel C18H30ClNO5
Mængde 10 mg
Synonym 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-Benzoic Acid 2-(1-methylethoxy)ethyl Ester Hydrochloride, 2-Isopropoxyethyl-4-[[(2RS)-2-hydroxy-3-(isopropylamino)propyl]oxy]benzoate Hydrochloride, Bisoprolol Ester Hydrochloride Impurity
InChI formel InChI=1S/C18H29NO5.ClH/c1-13(2)19-11-16(20)12-24-17-7-5-15(6-8-17)18(21)23-10-9-22-14(3)4;/h5-8,13-14,16,19-20H,9-12H2,1-4H3;1H
SMIL CC(C)NCC(O)COc1ccc(cc1)C(=O)OCCOC(C)C
Molekylvægt (g/mol) 375.89
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.