Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ketanserin tartrate
Beskrivelse
Selective 5-HT2A serotonin receptor antagonist; can also be used to discriminate between 5-HT1D and 5-HT1B receptor subtypes.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketanserin tartrate |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 545.52 |
| Renhed | >97% |
| Molekylvægt (g/mol) | 563.54 |