Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ketanserin tartrate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18752664
Mængde:
50 mg
250 mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752664
Brand: Tocris Bioscience™ 0908/250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Selective 5-HT2A antagonist. Also antagonist at 5-HT1D
Selective 5-HT2A serotonin receptor antagonist; can also be used to discriminate between 5-HT1D and 5-HT1B receptor subtypes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83846-83-7
Molekylær formel C26H30FN3O10
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketanserin tartrate
Mængde 250 mg
Formel vægt 545.52
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 563.54