Få mere at vide
Ketamine EP Impurity B (Esketamine EP Impurity B), Mikromol™
Beskrivelse
Ketamine EP Impurity B (Esketamine EP Impurity B)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone |
| CAS | 1823362-29-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H13 Cl O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ketamine Hydrochloride Imp. B (EP), Ketamine Imp. B (EP), (2RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone, Ketamine Hydrochloride Impurity B, Ketamine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N5O.H2O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4;/h1H,(H2,5,6,7,8,10);1H3 |
| SMIL | OC1(CCCCC1=O)c2ccccc2Cl |
| IUPAC navn | 2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexan-1-one |
| Vis mere |