Få mere at vide
Kestrel™ 1000 Pocket Anemometer
Dimensioner (L x B x H):
122 x 46 x 26 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Measures airflow with selectable m/s, fpm, mph, km/hr or knots
- Low power microprocessor control
- High contrast LCD
- Waterproof to 1m, IP67 rating
- Replaceable impeller, anodised aluminum 25mm vane
- Easy to use, two button operation
- Automatic shut off (after 30min)
- With lithium battery, lanyard and instructions for use
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Pocket Anemometer |
| Nøjagtighed | ±3% |
| Certificeringer/compliance | IP 67; IEC 60529 |
| Dimensioner (L x B x H) | 122 x 46 x 26 mm |
| Til brug med (applikation) | Agriculture, Aviation, Construction, Education, Heating and Ventilation, Industry, Science, Fire Fighters |
| Model- | 1000 |
| Strømforsyningsdetaljer | 3V Lithium Button Cell Battery |
| Temperatur (metrisk) | -10 to +55°C |
| Vægt (metrisk) | 102 g |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.