Få mere at vide
Petroleum, reagenskvalitet, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
3.8 L
18.9 L
Emballage:
Dåse i rustfrit stål
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
18.9 L
3.8 L
Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kerosene |
| Farve | Colorless |
| Tæthed | 0.8g/mL at 25°C |
| Kogepunkt | 175°C to 325°C |
| Flammepunkt | 70°C (158°F) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Mængde | 3.8 L |
| FN nummer | UN1223 |
| Dampdensitet | 4.5 (vs air) |
| Grad | Reagent |
| Vis mere |