Få mere at vide
Petroleum, reagenskvalitet, Solstice
Artikelnummer. 15683860
Skift visning
Mængde:
3.8 L
18.9 L
Emballage:
Dåse i rustfrit stål
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
18.9 L
3.8 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15683860 18.9 L Dåse i rustfrit stål 18.9 L
15693860 3.8 L Glasflaske 3.8 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 15683860 Leverandør Fluka Leverandørnr. 32946018.9L
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
reagenskvalitet, lav lugt
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8008-20-6
MDL nummer MFCD00135561
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kerosene
Farve Farveløs
Tæthed 0,8 g/ml ved 25 °C
Kogepunkt 175 °C til 325 °C
Flammepunkt 70 °C (158 °F)
Emballage Dåse i rustfrit stål
Mængde 18.9 L
FN nummer UN1223
Dampdensitet 4,5 (vs luft)
Grad Reagens
Fysisk form Væske