Få mere at vide
Kerosene, low odor
Artikelnummer. p-7046470
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11323546
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14479.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 64742-47-8
Petroleum er ideel til fortynding af olier og andre organiske væsker til bestemmelse af metalspor. Det bruges i maling& belægninger, forbrugerprodukter, trykfarver og landbrugskemikalier. Det bruges også i applikationer i kontakt med fødevarer såsom aluminiumsvalsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kerosen er ideel til fortynding af olier og andre organiske væsker til bestemmelse af metalspor. Det bruges i maling& belægninger, forbrugerprodukter, trykfarver og landbrugskemikalier. Det bruges også i applikationer i kontakt med fødevarer såsom aluminiumsvalsning.
Opløselighed Opløseligt i vand
(0,02 g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64742-47-8
MDL nummer MFCD00135561
Synonym Kerosine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kerosene
Navn note low odor
Tæthed 0.8
Kogepunkt 200°C to 250°C
Flammepunkt 76°C (169°F)
Brydningsindeks 1.444
Mængde 500 mL
Merck Index 14,5294
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.02g/L at 20°C).
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kerosene, low odor
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Petroleum distillates, hydrotreated light