Få mere at vide
Petroleum, lav lugt
Artikelnummer. 11333546
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333546 2500 mL 2.5 L
11323546 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 11333546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14479.0F
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 64742-47-8
Petroleum er ideel til fortynding af olier og andre organiske væsker til bestemmelse af metalspor. Det bruges i maling& belægninger, forbrugerprodukter, trykfarver og landbrugskemikalier. Det bruges også i applikationer i kontakt med fødevarer såsom aluminiumsvalsning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kerosen er ideel til fortynding af olier og andre organiske væsker til bestemmelse af metalspor. Det bruges i maling& belægninger, forbrugerprodukter, trykfarver og landbrugskemikalier. Det bruges også i applikationer i kontakt med fødevarer såsom aluminiumsvalsning.
Opløselighed Opløseligt i vand
(0,02 g/L ved 20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64742-47-8
MDL nummer MFCD00135561
Synonym Kerosine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kerosene
Navn note Lav lugt
Tæthed 0.8
Kogepunkt 200 °C til 250 °C
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Brydningsindeks 1.444
Mængde 2500 mL
Merck Index 14,5294
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,02 g/L ved 20 °C).
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kerosene, low odor
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Petroleum distillates, hydrotreated light