Få mere at vide
petroleum, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10710042 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10710042 5 L 5 L
1 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10710042 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 8387.5000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1554.90 DKK
    1284.66 DKK / 5 L
    Spare 270.24 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Tekniske data
CAS 64742-47-8
Kogeområde 194 °C til 250 °C
Flammepunkt 70 °C
Emballage ECOT
Mængde 5 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alkaner, C11-14-iso-, <2% aromatics
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et passende behandlings- og bortskafningsanlæg i henhold tilgældende love og forskrifter og produkt