Få mere at vide
Petroleum D80 til laboratoriebrug, Chem Lab
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 64742-47-8 |
| Kogeområde | 192 til 245 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8 g/mL |
| Flammepunkt | 79 °C |
| Emballage | Polyethylen |
| Mængde | 10 L |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Kerosene D80
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- MIXTURE LIST-Contain: Kerosene