Få mere at vide
Petroleumsblank, VHG™
Artikelnummer. 30003065
Skift visning
Mængde:
500 ml
0,5 gal.
1 gal.
Pakningsstørrelse:
0.5 GAL
1 GAL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30003065 0,5 gal. 0.5 GAL
17922356 500 ml -
17990456 1 gal. 1 GAL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003065 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGKERO1/2GAL
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Petroleumsblank
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kerosene Blank
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Kerosene Blank
Forsendelsestilstand Room Temperature
IUPAC navn Petroleumsblank
Opløsningsmiddel eller Matrix Kerosene
Mængde 0,5 gal.