Få mere at vide
Petroleumsblank, VHG™
Beskrivelse
Petroleumsblank
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kerosene Blank |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnavne | Kerosene Blank |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| IUPAC navn | Petroleumsblank |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Kerosene |
| Mængde | 0,5 gal. |