Få mere at vide
Petroleum 20.000 μg/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327247
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327247 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327247 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010314DI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Kerosene (Unweathered)
CAS 8008-20-6
Analyt- eller komponentnavne Kerosene (Unweathered)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Koncentration 20.000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Kerosene, Kerosine, Kerosine (petroleum), AF 100 (pesticide), Avtur, Avtur (pesticide), Bayol 35, Bitumen Cutter, Chiotekku, Chiotekku SH, Coal oil, Conoco 170E, Deotomisol S, Eneos Kerosene, Escaid 100, Escaid 110, Exxsol D 200/240, Finalan 75, Fuels, kerosine, Ink oil, JP-A 1, KO 30 (solvent), Kedrul 212, Ketrul 211, Kixxol, Magisol 52, Neochiozol, Nysolvin 75A, Odorless Solvent 3440, P 878, Parasol, Pegasol 3040, RP 3, RP 3 (solvent), SX 12, SX 7, Shell 140, Shellsol 2046, Solbrax Eco 255/285, TS 1, W-Kerosene
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Mængde 1 ml